Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,200-0,500 mm, 60Å Code produit.: 10256770
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,200-0,500 mm, 60Å
Code produit. 10256770
Flacon en plastique, 1 kg
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Quantité:
1 kg
5 kg
Code produit. 10256770
Marque: Thermo Scientific Chemicals 240380010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications :
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Spécification
Porosité 60 Å
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
Formule moléculaire O2Si
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC silanedione
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463049 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2024 Catalog Number240380050,240380010
Numéro de lotA0458936 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2023 Catalog Number240380050,240380010
Numéro de lotA0456353 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number240380050,240380010
Numéro de lotA0455158 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number240380050,240380010
Numéro de lotA0392350 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2022 Catalog Number240380050,240380010
Identifiant produit
  • Silica gel
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,200-0,500 mm, 60Å >