Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
ARNsi préconçu Silencer™ Select
Marque:  Ambion™ 4390826
456.94 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10608695
  • 682.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception de ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie. Un choix de siARN Silencer™ Select est disponible : préconçus ou validés. Les siARN pré-conçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée, tandis que les siARN™ validés Silencer Select sont testés de manière fonctionnelle pour réduire l’expression génétique cible. Les ensembles de bibliothèques de siARN Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour un criblage à haut débit. Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience de ARNsi.
Les avantages de l’utilisation des ARNsi Silencer™ Select sont les suivants :
  • Puissants : jusqu’à 100 fois plus puissants que les ARNsi actuellement disponibles et effets hors cible moindres
  • Plus spécifiques : modifications chimiques spécifiques au LNA™, qui réduisent les effets hors-cible jusqu’à 90 %
  • Fiables : amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Garantis : inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
  • Remarque : Les ARNic Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les ARNsi Silencer Select.
    Délai de réponse approximatif*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Contient des ARNsi lyophilisés à (40 nmol) et de l’eau exempte de nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les ARNsi dans un congélateur sans système de dégivrage à une température inférieure ou égale à –20°.
    siARN
    ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
    ARNsi validé Select Silencer™
    40 nmol
    ARNsi™ validé Silencer Select, 40 nmol, pureté standard, pour la recherche ARNi, épigénétique et ARN non codant, ARNi, ARNsi
    ARNic validé Silencer™ Select
    Silencer™ Select, Ambion™
    Pureté standard
    40 nmol
    FDS
    Documents Certificats
    Nom du produit
    Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select > 40 nmol