Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
5nmol
Description
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception de ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie. Un choix de siARN Silencer™ Select est disponible : préconçus ou validés. Les siARN pré-conçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée, tandis que les siARN™ validés Silencer Select sont testés de manière fonctionnelle pour réduire l’expression génétique cible. Les ensembles de bibliothèques de siARN Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour un criblage à haut débit. Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience de ARNsi.
Les avantages de l’utilisation des ARNsi Silencer™ Select sont les suivants :Puissants : jusqu’à 100 fois plus puissants que les ARNsi actuellement disponibles et effets hors cible moindres Plus spécifiques : modifications chimiques spécifiques au LNA™, qui réduisent les effets hors-cible jusqu’à 90 % Fiables : amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques Garantis : inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
Remarque : Les ARNic Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les ARNsi Silencer Select.
Délai de réponse approximatif*Purification standard : 4 jours ouvrables Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol) Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
Les avantages de l’utilisation des ARNsi Silencer™ Select sont les suivants :
Remarque : Les ARNic Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les ARNsi Silencer Select.
Délai de réponse approximatif*
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient des ARNsi lyophilisés à (5 nmol) et de l’eau exempte de nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les ARNsi dans un congélateur sans système de dégivrage à une température inférieure ou égale à –20°. |
| Description | ARNsi™ validé Silencer Select, 5 nmol, pureté standard, pour la recherche ARNi, épigénétique et ARN non codant, ARNi, ARNsi |
| RNAi Type | siARN |
| Type de produit final | ARNic validé Silencer™ Select |
| À utiliser avec (application) | ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi |
| Gamme de produits | Silencer Select, Ambion |
| Type de produit | ARNsi validé Select Silencer™ |
| Pureté | Pureté standard |
| Quantité | 5 nmol |
| Taille de l’échantillon | 5 nmol |