Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail inhibiteur de protéase et de phosphatase Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Évitez la dégradation des protéines et stabilisez la phosphorylation avec ce cocktail tout-en-un d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase.
Marque: Thermo Scientific™ 78442
420.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le cocktail inhibiteur de protéases et de phosphatases complet Thermo Scientific™ Halt offre la commodité d'une seule solution conférant une protection totale aux échantillons.
Informations complémentaires et commande en ligne
Ce cocktail d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase d’arrêt à large spectre est spécifiquement optimisé pour protéger les protéines contre la dégradation au cours de l’extraction et de la purification. Le cocktail contient des inhibiteurs contre les principales classes de protéases et de phosphatases, ciblant les aminopeptidases, les protéases à cystéine et les sérines protéases, ainsi que les sérines/thréonines phosphatases et les protéines tyrosines phosphatases. Les cocktails 100X, disponibles dans les formulations standard et exemptes d’EDTA et dans plusieurs formats de conditionnement, sont des liquides stables au réfrigérateur, très faciles à utiliser pour presque tous les échantillons ou toutes les échelles expérimentales.Points clés :
Protection complète : le cocktail tout-en-un contient des inhibiteurs de protéases et de phosphatases
Plusieurs tailles de conditionnement : faites votre choix parmi quatre tailles de conditionnement pratiques pour convenir à pratiquement toutes les échelles
Pratique : la formulation liquide 100X est bien plus facile et plus efficace à utiliser que les inhibiteurs individuels et d’autres formats
Stockage facile : le format à base aqueuse permet un stockage pratique en chambre froide sans congélation, contrairement aux cocktails à base de DMSO
Compatible : peut être utilisé en spectrométrie de masse (MS) parce qu’il ne contient pas d’AEBSF, qui peut causer un déplacement des pics
Validé : entièrement compatible avec les tampons de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce™
Comprend :
Formulations avec et sans flacon d’EDTA supplémentaire pour l’inhibition des métalloprotéases, toutes deux étant disponibles en quatre tailles de conditionnement.
Spécification
Cocktail inhibiteur | |
Liquide | |
Tampon de lyse | |
Inhibiteur de protéase, inhibiteur de phosphatase |
Dès réception, stocker à 4°C | |
Halt™ | |
Inhibiteur de protéase, inhibiteur de phosphatase | |
24 x 100 μl |
Sécurité et traitement
- HAlt protease
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: trisodium orthovanadate, sodium fluoride
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%