Learn More
Brand™ Pipettes de mesure de classe B Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™.
Fabriqué en verre sodocalcique AR-GLAS™, cette pipette de mesure de classe B est idéale dans la plupart des environnements de recherche, scientifiques et autres environnements de laboratoire.
42.80€ - 70.80€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Graduations | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Graduations | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11778158
|
Brand™
27072 |
2 ml | ± 0,015 ml | 0,01 mL | Blanc |
70.80€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11853970
|
Brand™
27073 |
2 ml | plusmn; 0,015 ml | 0,02 mL | Noir |
54.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12065302
|
Brand™
27070 |
1 ml | plusmn; 0,010 ml | 0,01 mL | Jaune |
54.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11873970
|
Brand™
27076 |
5 ml | plusmn; 0,05 ml | 0,1 mL | Bleu |
55.80€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11863970
|
Brand™
27075 |
5 ml | plusmn; 0,05 ml | 0,05 mL | Rouge |
62.25€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11883970
|
Brand™
27078 |
20 ml | plusmn; 0,15 ml | 0,1 mL | Vert |
56.40€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11893970
|
Brand™
27079 |
25 ml | plusmn; 0,15 ml | 0,1 mL | Blanc |
56.40€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11788158
|
Brand™
27077 |
10 ml | plusmn; 0,08 ml | 0,1 mL | Orange |
61.20€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12075302
|
Brand™
27071 |
1 ml | plusmn; 0,010 ml | 0,1 mL | Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12055302
|
Brand™
27069 |
5 mL | ±0.008 mL | 0.01 mL | 2 x Green |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Type 3, avec la valeur zéro en haut.
- Marquage indélébile ambré.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 835.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.