Learn More
Brand™ Pipettes de mesure de classe B Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™.
Fabriqué en verre sodocalcique AR-GLAS™, cette pipette de mesure de classe B est idéale dans la plupart des environnements de recherche, scientifiques et autres environnements de laboratoire.
Marque: Brand™ 27069
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Pipette graduée en verre type 3 classe B• Ecoulement total
• Zéro en haut
• Graduation ambrée
• DIN EN ISO 835
• Verre sodocalcique
• Graduation ambrée.
Spécification
0.01 mL | |
±0.008 mL | |
2 x Green | |
5 mL |