Learn More
Brand™ Pipettes de mesure de classe B Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™.
Fabriqué en verre sodocalcique AR-GLAS™, cette pipette de mesure de classe B est idéale dans la plupart des environnements de recherche, scientifiques et autres environnements de laboratoire.
Marque: Brand™ 27073
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Type 3, avec la valeur zéro en haut.
- Marquage indélébile ambré.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 835.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
Spécification
0,02 mL | |
plusmn; 0,015 ml | |
Noir | |
2 ml |