Learn More
SharpSafe™ Récipients en PP
Utilisez les récipients en PP jaune SharpSafe™ pour la collecte de déchets tranchants issus des activités de traitement et pour les instruments qui sont piquants, pointus et/ou acérés.
Marque: SharpSafe™ SHA4175
Description
- Couvercle rabattable et poignée translucides
- Jaune
- En PP
- Autoclavables
Spécification
0,3 L | |
Bouchon rabattable | |
Jaune | |
130 mm | |
55 x 50 mm | |
50 mm | |
Couvercle basculant, poignée |
Est conforme aux normes UN 3291 et BS 7320, NF-X-30ndash;500, NF302, A.D.R. et UN3291, TRBA 250, système de gestion de la qualité : ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003, norme environnementale : ISO 14001:2004 | |
Translucide | |
105 x 50 x 130 mm | |
105 mm | |
100/boîte | |
Autoclavable | |
Polypropylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
-
Sharpsafe X50 BASE SHARPSAFE 0,3/0,45/0,6L X50 BASE SHARPSAFE 0,3/0,45/0,6Laccessoi... Code produit: 11964676
85.45€ / 50 pièces