Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3049504130516
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
conforme NF EN 16121/16122 | |
520 mm | |
493 x 996 x 1835 mm | |
Ailette | |
1950 mm | |
CS.195.105 | |
4 | |
Revêtu de poudre, texturé | |
1055 mm | |
Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035) | |
Armoire pour produits chimiques |
4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | |
493 mm | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail | |
1835 mm | |
2 | |
Coulissant | |
140,50 kg | |
996 mm | |
Tôle d'acier |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC > Largeur : 1055 mm ; comprend : 4 étagères à glissière (tôle d’acier revêtue de poudre / PP), couleur : Gris
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu