Learn More
3M™ Kit de démarrage pour appareil respiratoire à adduction d’air Versaflo™ TR-315E
Associe performance, protection et efficacité dans une conception moderne, élégante et légère au confort inégalé. Le kit de démarrage 3M™ Versaflo™ TR-315E est un système de protection respiratoire polyvalent et léger pour les environnements où se trouvent des poussières et des vapeurs dangereuses.
Marque: 3M™ 7100098908
881.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Ce kit comprend une unité turbo TR-300, un filtre à particules, un préfiltre, une courroie standard, une batterie haute capacité, un kit de charge de batterie, un tuyau respiratoire autoréglable et un indicateur de débit d’air
- Système de protection respiratoire polyvalent et facile à utiliser pour les environnements où se trouvent des particules dangereuses
- Conception étroite idéale pour une utilisation dans des espaces restreints
- Grâce à sa forme incurvée et à son poids réduit, ce modèle peut être porté près du dos de l’utilisateur, réduisant ainsi l’effet de levier qui peut faire augmenter le poids ressenti
- La forme compacte et la conception de l’entrée d’air permettent à l’utilisateur de s’asseoir sans comprimer l’entrée d’air
- Les réglages électroniques sophistiqués garantissent un débit d’air calibré en usine à un niveau nominal de 190 l/min, ce qui évite à l’utilisateur de devoir réaliser un calibrage régulier
- Les alarmes sonore et visuelle LED alertent l’utilisateur en cas de réduction du débit d’air ou en cas de batterie faible
- Les voyants LED de la batterie indiquent l’état de charge
- La batterie haute capacité fonctionne pendant au moins 10 à 12 heures, le temps de charge est inférieur à 3,5 heures
- Indice IP53, adapté à une utilisation dans une douche de décontamination
Spécification
Lithium-ion haute capacité | |
190 L/min | |
Unité turbo TR-302E, filtre P, préfiltre, pare-étincelles, ceinture standard, batterie haute capacité, kit chargeur de batterie et tuyau respiratoire à longueur réglable | |
Monté sur sangle |
Ensemble PAPR, sans coiffe | |
Fabrication de produits pharmaceutiques, travail du bois, préparation de surfaces, aliments et boissons, travail des métaux, fusion | |
7100098908 | |
1 de chaque |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
3M Powered and supplied air products