Learn More
Hospidex™ Conteneur pour déchets à risque biologique en polypropylène Sharpsafe™
Utilisez le récipient pour matières à risque biologique, en PP Sharpsafe™ pour le transport de marchandises biologiques dangereuses à des fins de mise au rebut.
Marque: Hospidex™ SHA4160
Description
- Jaune
- En PP
- Certification NFX 30-505
Spécification
1 l | |
188 mm | |
Autoclavable | |
Polypropylène |
NFX30-500 | |
106 mm | |
Pour la collecte de déchets tranchants issus des activités de traitement (piquants, pointus et/ou acérés) | |
Récipient pour matières à risque biologique |
Accessoires et services
-
Sharpsafe X60 BASE W/2 TRAYS SHAPSAFE 1 / 2 X60 PLATEAU 2 BACS SHARPSAFE 1ET2LPlatea... Code produit: 11908887
523.00€ / 60 pièces