Learn More
Hospidex™ Sachets en carton pour déchets présentant un danger biologique SharpSafe™
Utilisez les sachets en carton pour déchets présentant un danger biologique SharpSafe™ pour une élimination efficace des déchets. Ces récipients facilitent le processus qui est critique non seulement pour éviter les amendes réglementaires, mais également pour empêcher la propagation de maladies infectieuses.
Marque: Hospidex™ ONDANDEC25
11.39 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Carton
- Différentes tailles et couleurs
- Jetable
Spécification
Sachet en carton pour l’élimination de matières contaminées | |
Blanc | |
Carton |
20 L | |
Oui | |
25 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
11Heures
20Minutes
24Secondes
36