Learn More
Hospidex™ Sachets en carton pour déchets présentant un danger biologique SharpSafe™
Code produit. p-8009819
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
50 L
50 l
Couleur:
Blanc
Marron
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11928887
Marque: Hospidex™ ONDANDEC50
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez les sachets en carton pour déchets présentant un danger biologique SharpSafe™ pour une élimination efficace des déchets. Ces récipients facilitent le processus qui est critique non seulement pour éviter les amendes réglementaires, mais également pour empêcher la propagation de maladies infectieuses.
  • Carton
  • Différentes tailles et couleurs
  • Jetable
Spécification
Capacité (métrique) 50 l
Couleur Marron
Jetable Single-use
Matériau Cardboard
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Sachet en carton pour l’élimination de matières contaminées