Learn More
Corning™ Microtubes
Tubes en PP spécialement conçus pour protéger les échantillons sensibles et offrir une sécurité supplémentaire contre les fuites et la contamination. Les microtubes à centrifuger Corning™ résistent à des forces allant jusqu’à 20 000 x g.
Marque:  Corning™ 430917
Code produit. 10490092
  • 219.77€ / 500 pièces
Expédition estimée: 25-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tubes en PP spécialement conçus pour protéger les échantillons sensibles et offrir une sécurité supplémentaire contre les fuites et la contamination.Les microtubes à centrifuger Corning™ résistent à des forces allant jusqu’à 20 000 x g.
  • Les microtubes à centrifuger en polypropylène Corning sont dotés de bouchons à vis qui fournissent un joint étanche.
  • Choix de bouchon fixé avec joint torique en silicone ou bouchon de joint de rebord non fixé.
  • Résiste à un maximum de 20 000 FCR.
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchon à vis, non fixé
Polypropylène
Naturel
50/Bte
Bouchon à vis
20000 ×g
Orange
2 mL
Polypropylène
Stérile
Fond conique tenant debout tout seul
Microtube à centrifuger
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Corning™ Microtubes > 2 ml ; Sans fixation