Learn More
Epredia™ Hématoxyline instantanée Shandon™
Utilisez l’hématoxyline instantanée Epredia™ Shandon™ en remplacement de celles de Harris ou de Gill lorsque la coloration des éléments mucoïdes n’est pas requise.
Marque:  Epredia™ 6765015
Code produit. 12687926
  • 232.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 11-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez l’hématoxyline instantanée Thermo Scientific™Shandon™ en remplacement de celles de Harris ou de Gill lorsque la coloration des éléments mucoïdes n’est pas requise.
  • La coloration varie du bleu foncé au bleu clair selon la préparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hématoxyline instantanée
Pour la préparation de 1 l x 6 ; 6/paquet
Pour la préparation de 1 l x 6 ; 6/paquet
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Shandon Instant Hematoxylin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Nom du produit
Epredia™ Hématoxyline instantanée Shandon™ > Rend 1 l x 6 ; 6 / boîte