Learn More
Epredia™ Hématoxyline 1 Signature Series™
Produisez des résultats visuellement similaires aux hématoxylines de Gill 1 et 2 grâce à ce produit unique.
Marque: Epredia™ 7221
Description
Produisez des résultats visuellement similaires aux hématoxylines de Gill 1 et 2 grâce à l’hématoxyline 1 Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series, produit unique.
- Aucune filtration requise
- Colorez jusqu’à 2 500 lames par pinte
- Fait partie du système de coloration série Signature
- Délimitation de la chromatine avec détails nucléaires bien définis et nets
Disponible dans un emballage de 5 L
- Réduit le plastique de 90 %
- Augmente la stabilité des colorations
- Réduit les déversements de coloration salissants
- Permet d’économiser 35 % d’espace de stockage par rapport aux emballages traditionnels
Spécification
Hématoxyline 1 | |
1 pt. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethylene glycol, aluminium sulphate, acetic acid, hematoxylin