Learn More
Vitlab™ Bécher avec graduation
Code produit. 10681412
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Code produit. 10681412
Marque: Vitlab™ 443941
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers gradués à échelle gravée VITLAB™ sont dotés d’une poignée ergonomique et d’une échelle en relief, facile à lire. Le bec verseur est conçu pour fonctionner correctement et avec précision ; les gouttes indésirables sont pratiquement éliminées.
  • Bécher en polypropylène très transparent
  • Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
  • Autoclavable à 121°C (2 bar) selon la norme DIN EN 285
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 150 mm
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau PP (polypropylène)
Hauteur (métrique) 215 mm
Quantité Boîte de 6
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité DIN EN 285
Scale Échelle gravée