Learn More
Epredia™ Coloration de l’éosine-Y Shandon™
Réalisez une coloration brillante grâce à l’éosine Y Epredia™ Shandon™, un contre-colorant cytoplasmique à action rapide.
Marque: Epredia™ 6766010
200.66 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24374" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez une coloration brillante grâce à l’éosine Y Thermo Scientific™ Shandon™, une coloration de contraste cytoplasmique à action rapide et pH ajusté pour une pénétration maximale du colorant.
- prêts à l’emploi
- Fournit des résultats homogènes
- Stable et exempte de précipité ; pas de filtration
- Compatible avec toutes les colorations à l’hématoxyline aluminium
- Existe en formulation alcoolique ou aqueuse
Spécification
Aqueux ; 4 L (environ 1 gal), chacun | |
L’unité |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P313-Consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: formaldehyde, aceticaid, sodium acetate, eosin-Y dye