Learn More
Epredia™ Résine d’enrobage Cryomatrix™
Fixation et soutien du tissu avec la résine d’enrobage Epredia™ Cryomatrix™, un produit exceptionnel utilisé pour soutenir le tissu des coupes congelées.
Marque:  Epredia™ 6769006
Code produit. 12868290
Description
Description
Fixation et soutien du tissu avec la résine d’enrobage Epredia™ Cryomatrix™, un produit exceptionnel utilisé pour soutenir le tissu des coupes congelées.
  • Se lie solidement au porte-échantillon
  • Congèle rapidement, sectionnement lisse
  • Se dissout dans l’eau sans résidu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
120 mL
Résine d’enrobage Cryomatrix
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Nom du produit
Epredia™ Résine d’enrobage Cryomatrix™ > Résine d’enrobage Cryomatrix