Learn More
Trajan™ Revêtements PerkinElmer AutoSystem et Clarus 500
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque: Trajan™ 092244
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- À utiliser avec les instruments PerkinElmer
Spécification
5/boîte | |
Insert autosystème et Clarus 500, injection de grand volume | |
4 mm |
86,2 mm | |
2 mm | |
AutoSystem XL (injecteur PSS) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trajan™ Revêtements PerkinElmer AutoSystem et Clarus 500 > Insert d’injection grand volume (LVI) pour AutoSystem XL (injecteur PSS), verre fritté ; dia. ext. : 4 mm ; dia. int. : 2 mm ; longueur : 86,2 mm ; taille de la boîte : 5
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu