Learn More
SGE™ Seringue analytique automatisée portable eVol™
Améliorent le flux de travaux de laboratoire
Marque: SGE™ 2910320
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
peVoltrade; est le couplage de deux dispositifs de précision : une commande électronique à contrôle numérique et une seringue analytique compatible XCHANGEtrade; (brevet en attente). Les seringues analytiques XCHANGEtrade; peuvent être facilement et rapidement changées, ce qui leur permet d’être dédiées à des liquides et méthodes individuels, tout en empêchant la contamination croisée des réactifs./ppulliSystème de distribution à déplacement positif à commande numérique/liliProgrammable : permet des procédures de manipulation des liquides indépendamment de l’utilisateur/liliFacilement étalonné pour garantir une distribution précise/liliStocke les facteurs d’étalonnage pour jusqu’à dix seringues XCHANGEtrade;/liliInterface utilisateur à roue de contact/liliÉcran tout en couleur/li/ul/ppApplications :/ppulliPréparation des étalons/liliAjout d’étalons internes/liliDistribution précise de liquides non aqueux/liliDilution d’échantillon/li/ul/pSpécification
25 G | |
0,12 mm | |
0,5 mm | |
Seringue analytique eVol | |
5 μl | |
Biseau |
0,004 in | |
0,019 in | |
1,96 in | |
3/boîte | |
50 mm | |
Seringue automatisée eVol |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SGE™ Seringue analytique automatisée portable eVol™ > Seringue électronique ; 5 mu;l ; D.I. de 0,12 mm ; pointe biseautée
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu