Learn More
Trajan™ Ferrules 100 % graphite SGE™
À utiliser avec les détecteurs et injecteurs Agilent Technologies™ (HP) à pression atmosphérique (p. ex., FID)
58.40€ - 111.00€
Spécification
Matériau | Graphite 100 % |
---|---|
Température (métrique) Max | 450°C |
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10700272
|
Trajan™
072627 |
Ferrule réductrice | Injecteurs et détecteurs GC à pression atmosphérique | GC |
58.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10085350
|
Trajan™
072608 |
Ferrule courte | Écrou de type court Swagelok ou SGE de 0,0625 po, Agilent HP, systèmes GC Varian, diamètre intérieur de 0,1 à 0,32 mm | GC |
58.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11972627
|
Trajan™
072635 |
Ferrule | Chromatographie GC utilisée avec injecteurs et détecteurs à pression atmosphérique, se conforme au dia. int. de la colonne 0,01 t | Pour colonne de dia. int. de 0,1 à 0,32mm |
58.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11912637
|
Trajan™
072636 |
Ferrule | GC Utilisé avec injecteurs et détecteurs à pression atmosphérique des raccords, s’adapte au colonnes de dia. int. 0,045 à 0,053 cm | Pour colonne de dia. int. de 0,45 à 0,53mm |
58.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10055440
|
Trajan™
072626 |
Ferrule réductrice | GC, écrou de 0,0625 po, Perkin Elmer et Varian Instruments | GC |
111.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
À utiliser avec les détecteurs et injecteurs Agilent Technologies™ (HP) à pression atmosphérique (p. ex., FID)
- Le graphite souple 100 % est poreux à l’oxygène
- Forme un joint stable avec les colonnes capillaires
- Réutilisable sur d’autres colonnes capillaires
- Température maximale : 450°CC (842°F)
- Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
- La SG-072635 et la SG-072636 présentent un style de corps de ferrule court pour s’adapter aux écrous capillaires des injecteurs / détecteurs HP standard
- Pas pour l’interface GC/MS
Spécification
Graphite 100 % | |
450°C |