Learn More
Trajan™ Ferrules 100 % graphite SGE™
À utiliser avec les détecteurs et injecteurs Agilent Technologies™ (HP) à pression atmosphérique (p. ex., FID)
Marque: Trajan™ 072608
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
À utiliser avec les détecteurs et injecteurs Agilent Technologies™ (HP) à pression atmosphérique (p. ex., FID)
- Le graphite souple 100 % est poreux à l’oxygène
- Forme un joint stable avec les colonnes capillaires
- Réutilisable sur d’autres colonnes capillaires
- Température maximale : 450°CC (842°F)
- Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
- La SG-072635 et la SG-072636 présentent un style de corps de ferrule court pour s’adapter aux écrous capillaires des injecteurs / détecteurs HP standard
- Pas pour l’interface GC/MS
Spécification
Écrou de type court Swagelok ou SGE de 0,0625 po, Agilent HP, systèmes GC Varian, diamètre intérieur de 0,1 à 0,32 mm | |
842°F | |
Graphite 100 % | |
0,032 cm | |
0,08 cm |
0,031 in | |
GC | |
450°C | |
Ferrule courte |