Learn More
Trajan™ Ferrules 100 % graphite SGE™
À utiliser avec les détecteurs et injecteurs Agilent Technologies™ (HP) à pression atmosphérique (p. ex., FID)
Marque:  Trajan™ 072635
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11972627
  • 58.40€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-09-2024
Description
À utiliser avec les détecteurs et injecteurs Agilent Technologies™ (HP) à pression atmosphérique (p. ex., FID)
  • Le graphite souple 100 % est poreux à l’oxygène
  • Forme un joint stable avec les colonnes capillaires
  • Réutilisable sur d’autres colonnes capillaires
  • Température maximale : 450°CC (842°F)
  • Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
  • La SG-072635 et la SG-072636 présentent un style de corps de ferrule court pour s’adapter aux écrous capillaires des injecteurs / détecteurs HP standard
  • Pas pour l’interface GC/MS
Spécification
Spécification
Chromatographie GC utilisée avec injecteurs et détecteurs à pression atmosphérique, se conforme au dia. int. de la colonne 0,01 t
Pour colonne de dia. int. de 0,1 à 0,32mm
450°C
0,05 cm
0,019 in
Graphite 100 %
Ferrule