Learn More
BINDER™ Chambre de séchage sous vide de série VDL pour solvants inflammables
GREENER_CHOICE
Les chambres de sécurité de séchage à vide de série VDL assurent une sécurité maximale lors du séchage des solvants organiques et portent le marquage GS comme référence.
Marque:  BINDER™ 9630-0011
19114.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16666483
  • 20120.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plage de températures : +9°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +110°C
  • Conformité ATEX pour les unités : EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X
  • Contrôleur tactile intuitif avec affichage graphique de la pression et de la température
  • Contrôle du séchage commandé par programme avec ventilation automatique à la fin du processus
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Dispositif de contrôle de la pression pour le chauffage activé à partir de < 100 mbar
  • 2 racks d’expansion en aluminium, peuvent être positionnés sur mesure
  • Connexion universelle pour la ventilation à l’air ambiant ou au gaz inerte
  • Port d’accès universel DN 16 - Pour l’introduction d’appareils de mesure externes
  • Panneau de sécurité en verre incassable, monté sur ressort
  • Large fenêtre d’observation
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
Spécification
Spécification
4.2 cu. ft.
VDL115-230 V, standard, série VDL - Chambres de séchage sous vide pour solvants inflammables, 119 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
10°C à 110°C
Écran tactile TFT
VDL115-230 V
NEMA 5-20P
506 x 460 x 506 mm
158 kg
1,6 kW
50/60 Hz
Acier inoxydable
119 l
Étuves de séchage
Acier inoxydable
2 std./6 max.
Da 0 a 1100 mbar
743 x 801 x 964 mm
200 V
7 A
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
BINDER™ Chambre de séchage sous vide de série VDL pour solvants inflammables > Modèle : VDL115-230V ; capacité : 119 L ; tension : 200/230 V ; fréquence : 50/60 Hz ;