Learn More
BINDER™ Série KB ECO - Étuves réfrigérées bactériologiques, avec la technologie Peltier conviviale
La nouvelle étuve réfrigérée bactériologique KB ECO est, grâce à la technologie Peltier avec dissipation de chaleur brevetée, une des étuves les plus éco-énergétiques du marché. Grâce à la technologie Peltier, la série KB ECO est en outre particulièrement silencieuse.
Marque: BINDER™ 9020-0424
11761.89 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25042" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Plage de températures : 0°C à +70°C (max. 28°C en dessous de la température ambiante)
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Contrôle de la température électrique grâce au module de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur innovante
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
- 2 portoirs, acier inoxydable
- Protection réglable contre la condensation
- Port d’accès avec bouchon en silicone de 30 mm de diamètre
- LCD pour afficher la température, ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
Spécification
24.7 cu. ft. | |
45 kg | |
Non autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Technologie APT.line™ | |
Acier inoxydable (18/8) | |
Aucun | |
0°C à +70°C (max. 28°C en dessous de la température ambiante) | |
Écran LCD | |
973 x 576 x 1250 mm | |
272 kg | |
1,3 kW | |
50/60 Hz |
99.2 lb. | |
KBECO720-230 V, standard, série Ko ECO - Incubateurs de refroidissement avec refroidissement thermoélectrique respectueux de l’environnement, 700 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
700 L | |
Pas de capteur | |
Pas d’éclairage | |
2 std./15 max. | |
CEE | |
Incubateur réfrigéré | |
KBECO720-230 V | |
1255 x 1013 x 1925 mm | |
200/230 V | |
5,8 A |