Learn More
BINDER™ Série KB ECO - Étuves réfrigérées bactériologiques, avec la technologie Peltier conviviale
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7223028 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
247 L
700 L
1020 L
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17582885
Marque: BINDER™ 90200425
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La nouvelle étuve réfrigérée bactériologique KB ECO est, grâce à la technologie Peltier avec dissipation de chaleur brevetée, une des étuves les plus éco-énergétiques du marché. Grâce à la technologie Peltier, la série KB ECO est en outre particulièrement silencieuse.
  • Plage de températures : 0°C à +70°C (max. 28°C en dessous de la température ambiante)
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Contrôle de la température électrique grâce au module de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur innovante
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
  • 2 portoirs, acier inoxydable
  • Protection réglable contre la condensation
  • Port d’accès avec bouchon en silicone de 30 mm de diamètre
  • LCD pour afficher la température, ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
Spécification
Capacité (impériale) 36 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 99.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 45 kg
Description KBECO1020-230 V, standard, série Ko ECO - Incubateurs de refroidissement avec refroidissement thermoélectrique respectueux de l’environnement, 1020 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 1020 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Technologie de capteur de CO2 Pas de capteur
Convection Type Technologie APT.line™
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable (18/8)
Nbre d’étagères 2 std./15 max.
Contrôle de l’oxygène Aucun
Type de bouchon CEE
Plage de températures (métrique) 0°C à +70°C (max. 28°C en dessous de la température ambiante)
Type Incubateur réfrigéré
Affichage Écran LCD
Modèle KBECO1020-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 973 x 836 x 1250 mm
Dimensions (L x l x H) 1255 x 1266 x 1925 mm
Poids (métrique) 327 kg
Tension 200/230 V
Puissance 1,3 kW
Ampérage 10,8 A
Fréquence 50/60 Hz