Learn More
BINDER™ Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation
Une chambre d’essai de matériau BINDER de la série FP assure des délais de séchage courts et un chauffage extrêmement rapide, même à pleine charge.
3115.00€ - 8955.00€
Spécification
Type de contrôleur | Contrôleur avec programmation de segments temporels et programmation en temps réel |
---|---|
Technologie de convection | Technologie APT.line™ |
Convection Type | Forcé |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante plus 5°C à 300°C |
Affichage | LED |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15622086
|
BINDER™
9010-0153 |
53 L | 665 x 680 x 620 mm | ||||||
15602106
|
BINDER™
9010-0255 |
115 L | 835 x 755 x 705 mm | ||||||
15612106
|
BINDER™
9010-0263 |
240 L | 1095 x 845 x 850 mm | ||||||
15632106
|
BINDER™
9010-0265 |
400 L | 1290 x 875 x 1045 mm | ||||||
15652106
|
BINDER™
9010-0267 |
720 L | 1280 x 1065 x 1560 mm | ||||||
Description
- Plage de température : de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300 °C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilation réglable
- Clapet d’air réglable
- Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel
- 2 clayettes-grilles chromées
- Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Interface pour ordinateur : RS 422
Spécification
Contrôleur avec programmation de segments temporels et programmation en temps réel | |
Forcé | |
LED |
Technologie APT.line™ | |
Température ambiante plus 5°C à 300°C | |
50/60 Hz |