Learn More
BINDER™ Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation
Une chambre d’essai de matériau BINDER de la série FP assure des délais de séchage courts et un chauffage extrêmement rapide, même à pleine charge.
Marque: BINDER™ 9010-0263
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de température : de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300 °C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilation réglable
- Clapet d’air réglable
- Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel
- 2 clayettes-grilles chromées
- Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Interface pour ordinateur : RS 422
Spécification
30 kg | |
FP240-230V, Standard, Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage à convection forcée et fonctions de programmation, 240 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
Technologie APT.line™ | |
2 std./7 max. | |
Chambre de séchage et de chauffage | |
FP240-230V | |
1095 x 845 x 850 mm | |
230 V, monophasé, 50/60 Hz, 2,7 kw, 16 A | |
2,7 kW | |
50/60 Hz |
Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel | |
240 L | |
Forcé | |
Température ambiante plus 5°C à 300°C | |
LED | |
800 x 510 x 600 mm | |
96 kg | |
230 V | |
16 A |