Learn More
BINDER™ Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation
Une chambre d’essai de matériau BINDER de la série FP assure des délais de séchage courts et un chauffage extrêmement rapide, même à pleine charge.
Marque: BINDER™ 9010-0265
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de température : de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300 °C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilation réglable
- Clapet d’air réglable
- Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel
- 2 clayettes-grilles chromées
- Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Interface pour ordinateur : RS 422
Spécification
35 kg | |
FP400-400V, Standard, Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage à convection forcée et fonctions de programmation, 400 l, 400 V 3∼ 50/60 Hz | |
Technologie APT.line™ | |
2 std./10 max. | |
Chambre de séchage et de chauffage | |
FP400-400V | |
1290 x 875 x 1045 mm | |
400 V, 3 phases, 50/60 Hz, 3.4 kW, 3 × 16 A | |
3.4 kW | |
50/60 Hz |
Contrôleur avec programmation de segments temporels et programmation en temps réel | |
400 L | |
Forcé | |
Température ambiante plus 5°C à 300°C | |
LED | |
1000 x 510 x 800 mm | |
145 kg | |
400 V | |
16 A |