Learn More
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage avec convection forcée et fonctions programmables série FP Avantgarde.Line
GREENER_CHOICE
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
Marque:  BINDER™ 9010-0365
4498.24 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17844471
  • 5920.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plage de températures : +10°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +300°C
  • Haute précision des températures grâce à la technologie APT.lineTM
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation en temps réel
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Les unités jusqu’à 115 litres sont empilables
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) et dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle/acoustique disponible à la sélection sur le contrôleur
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
Spécification
Spécification
259 L
Drying and Heating Chamber
FP260-230V
810 x 786 x 962 mm
230 V
16 A
300°C
LED
512 x 650 x 780 mm
96 kg
2,7 kW
50/60 Hz
Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Prestations de service
Nom du produit
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage avec convection forcée et fonctions programmables série FP Avantgarde.Line > Modèle : FP260-230V