Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ Advanced Protocol
Code produit. 15966832 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
97 L
99 l
168 L
170 l
731 l
Type:
Convection mécanique
Convection naturelle
Étuve de convection mécanique
Matériau:
Acier enduit
Acier inoxydable
Type de bouchon:
NEMA 6-20P
Nema 6-20
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15966832
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 51028117
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Effectuez des applications multiples grâce aux étuves Advanced Protocol, qui offrent une uniformité précise de la température et une faible consommation d’énergie.
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Les étuves Heratherm Advanced Protocol offrent un choix de convection mécanique ou par gravité. Les unités à convection par gravité sont conçues pour protéger les échantillons délicats tout en offrant une uniformité de température de ±2,9°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,3°C à 150°C. Les modèles à convection mécanique offrent une uniformité de température de ±3,0°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,2°C à 150°C.
  • Large plage de températures : jusqu’à 330°C
  • Vitesse de ventilation réglable pour une circulation d’air adaptée en fonction des applications dans les modèles à convection mécanique (séchage de poudres par exemple)
  • Vitesse élevée pour séchage et chauffe accélérés, récupération rapide, stabilité et uniformité thermiques optimales
  • Régulateur de température programmable pour les montées en température et les paliers
  • Possibilité de sauvegarder jusqu’à 10 programmes, chacun avec 10 étapes séparées
  • Vitesse de ventilation et position du régulateur de débit d’air commandées électroniquement
  • Les programmes peuvent être répétés automatiquement
  • Le port d’accès permet d’introduire des sondes permettant un contrôle indépendant des données
  • Une routine d’étalonnage simple assure une précision de la température au fil du temps
  • La fonction d’accélération permet une chauffe rapide, sans avoir à faire fonctionner l’étuve 24 h/24 et 7 j/7 (non disponible sur les unités de grande capacité)
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide
Description 51028117
Capacité (métrique) 168 L
max. (métrique) ≤330°C
Type Convection naturelle
Matériau Acier enduit
Nbre d’étagères 2 fournis/19 max.
Type de bouchon Nema 6-20
Stabilité de la température ±2,9°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 22,2 x 17,2 x 26,8 in (56,4 x 43,8 x 68 cm)
Dimensions (L x l x H) 29,1 x 25,2 x 36,2 in (73,8 x 64 x 92 cm)
Longueur (impériale) 29,1 in
Longueur (métrique) 73,8 cm
Largeur (impériale) 25,2 in
Largeur (impériale) intérieure 17,2 in
Largeur (métrique) 64 cm
Largeur (métrique) intérieure 43,8 cm
Hauteur (impériale) 36,2 in
Hauteur (impériale) intérieure 26,8 in
Hauteur (métrique) 92 cm
Hauteur (métrique) intérieure 68 cm
Profondeur (impériale) intérieure 22,2 in
Profondeur (métrique) intérieure 56,4 cm
Alimentation électrique 208/240 V 60 Hz
Tension 208/240 V
Puissance 3360 W
Ampérage 14 A
Fréquence 60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt