Learn More
BINDER™ Série FD Avantgarde.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
115 l
259 L
741 L
Dimensions (L x l x H):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
- Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line™
- Convection forcée
- Contrôleur avec affichage LCD
- Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
- 2 racks chromés
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Conception ergonomique de la poignée
- Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 9.1 cu. ft. |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Type de contrôleur | Contrôleur avec écran LCD |
| Type de convection | Forcé |
| Description | FD260-230 V, standard, Avantgarde.Line, série FD - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée, 259 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Capacité (métrique) | 259 L |
| max. (métrique) | Température ambiante plus 10°C à 300°C |
| Type | Chambre de séchage et de chauffage |
| Affichage | LCD |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus |