Learn More
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage série ED-S Solid.Line
La qualité et la fiabilité des chambres de séchage et de chauffage Binder™ Series ED-S Solid.Line ont été testées afin de convenir au séchage et au chauffage.
1435.00€ - 1790.00€
Spécification
Type de convection | Naturel |
---|---|
max. (métrique) | Température ambiante +7°C jusqu’à 250°C |
Type | Chambre de séchage et de chauffage |
Affichage | LED |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15953052
![]() |
BINDER™
9090-0014 |
EDS056-230 V | 62 L |
1435.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15973052
![]() |
BINDER™
9090-0020 |
EDS115-230 V | 118 L |
1790.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Convection naturelle
- Clapet d’évacuation d’air réglable
- Commande avec fonction de minuteur
- 1 rack chromé
- Dispositif de sécurité indépendant à température réglable intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Spécification
Naturel | |
Chambre de séchage et de chauffage | |
Acier inoxydable | |
230 V | |
50/60 Hz |
Température ambiante +7°C jusqu’à 250°C | |
LED | |
NEMA 5-15 P | |
6,3 A | |
APT.line™ technology |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage série ED-S Solid.Line