Learn More
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage série ED-S Solid.Line
La qualité et la fiabilité des chambres de séchage et de chauffage Binder™ Series ED-S Solid.Line ont été testées afin de convenir au séchage et au chauffage.
Marque: BINDER™ 9090-0020
1250.38 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
View more versions of this product
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Plage de températures : +7°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +250°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Convection naturelle
- Clapet d’évacuation d’air réglable
- Contrôleur avec fonction de minuterie
- 1 portoir chromé, avec supports d’étagère
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Specifications
4.2 cu. ft. | |
EDS115-230 V, standard, série ED-S Solid.Line - chambres de séchage et de chauffage avec convection naturelle, 118 litres, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Température ambiante +7°C jusqu’à 250°C | |
LED | |
EDS115-230 V | |
550 x 390 x 550 mm | |
50 kg | |
1,25 kW | |
50/60 Hz |
Naturel | |
118 L | |
Chambre de séchage et de chauffage | |
Acier inoxydable | |
NEMA 5-15 P | |
764 x 616 x 735 mm | |
230 V | |
6,3 A | |
APT.line™ technology |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage série ED-S Solid.Line > Modèle : EDS115-230V ; capacité : 118 L ; tension : 230 V, fréquence : 50/60 Hz ;
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction