Learn More
BINDER™ Incubateurs à CO2 série CBF avec stérilisation à air chaud et régulation de l’humidité
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
L’incubateur CBF est un incubateur à CO2 haut de gamme avec contrôle de l’humidité qui convient à toutes les applications d’incubation sensibles dans les environnements BPF.Il garantit des résultats uniformes et convient même à des expériences de culture complexes ou à des environnements individuels avec des conditions hypoxiques.
Marque:  BINDER™ 9640-0018
15888.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25039" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17353703
  • 16725.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les cultures cellulaires Safe– bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
  • Fiabilité – Des conditions optimales constantes pour les cellules
  • Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
  • Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
  • Système d’humidification sans contamination et sans bac à eau
  • Concept anti-contamination testé et éprouvé avec stérilisation à air chaud à 180°C
  • Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
  • Chambre interne sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support d’étagère
  • Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de CO2 Venturi
  • Contrôleur tactile intuitif
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
  • Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme à tension nulle
  • Système de CO2 sans échec pour la protection du pH des cultures cellulaires
  • Contrôle de l’O2 avec plages de régulation d’O2 :O2 0,2 à 20 % en vol ou O2 10 à 95 % en vol
  • Portes sectionnelles en verre avec étagères spéciales pour diviser l’espace afin d’accueillir différentes expériences
  • Adaptateur d’empilage pour une installation sécurisée et une optimisation de l’espace
  • Inverseur de bouteille de gaz pour le raccordement de deux bouteilles de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
BINDER™ Incubateurs à CO2 série CBF avec stérilisation à air chaud et régulation de l’humidité > Modèle :CBF170-230 V-O ; Capacité :170 L