Learn More
BINDER™ Incubateurs CO2 de la série CB avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 thermostérilisable
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
L’incubateur CB CO2, puissant et polyvalent, convient aux essais cellulaires dans la recherche médicale et pharmaceutique.Grâce à son assortiment complet d’options et d’accessoires, cet incubateur BINDER convient même aux expériences de culture complexes ou aux environnements individuels présentant des conditions hypoxiques.
Marque:  BINDER™ 9640-0009
9210.16 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25039" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17303703
  • 12590.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Sûreté – Les cultures cellulaires bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
  • Fiabilité – Des conditions de bien-être constantes pour les cellules
  • Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
  • Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
  • Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
  • Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
  • Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
  • Chambre intérieure sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support de tablette
  • Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz CO2 Venturi
  • Contrôleur tactile intuitif
  • Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
  • Système de diagnostic des défauts avec alarme visuelle et sonore
  • Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme sans tension
  • Système de CO2 à sécurité intégrée pour protéger le pH des cultures cellulaires
  • Régulation de l’O2 avec plages de régulation de l’O2 :0,2 à 20 vol. % O2 ou 10 à 95 vol. % O2
  • Portes en verre à plusieurs sections avec des étagères spéciales permettant de diviser l’espace pour accueillir différentes expériences
  • Adaptateur d’empilage pour une installation sûre et peu encombrante
  • Changeur de réservoir de gaz pour connecter deux réservoirs de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
BINDER™ Incubateurs CO2 de la série CB avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 thermostérilisable > 170 L