Learn More
BINDER™ Incubateurs à CO2 série CBF avec stérilisation à air chaud et régulation de l’humidité
L’incubateur CBF est un incubateur à CO2 haut de gamme avec contrôle de l’humidité qui convient à toutes les applications d’incubation sensibles dans les environnements BPF.Il garantit des résultats uniformes et convient même à des expériences de culture complexes ou à des environnements individuels avec des conditions hypoxiques.
14040.00€ - 25240.00€
Spécification
Capacité (impériale) d’étagère | 22 lb. |
---|---|
Capacité (métrique) d’étagère | 10 kg |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Contrôle de l’oxygène | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Contrôle de l’oxygène | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17343703
![]() ![]() |
BINDER™
9640-0017 |
170 L | CBF170-230 V | Aucun |
14040.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17353703
![]() ![]() |
BINDER™
9640-0018 |
170 L | CBF170-230 V-O | Oui |
16725.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17363703
![]() ![]() |
BINDER™
9640-0021 |
267 L | CBF260-230 V | Aucun |
18740.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17373703
![]() ![]() |
BINDER™
9640-0022 |
267 L | CBF260-230 V-O | Oui |
21425.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17463203
![]() ![]() |
BINDER™
9640-0025 |
267 L | CBF260-230 V-OZ | Oui |
25240.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Les cultures cellulaires Safe– bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
- Fiabilité – Des conditions optimales constantes pour les cellules
- Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
- Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
- Système d’humidification sans contamination et sans bac à eau
- Concept anti-contamination testé et éprouvé avec stérilisation à air chaud à 180°C
- Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
- Chambre interne sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support d’étagère
- Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de CO2 Venturi
- Contrôleur tactile intuitif
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
- Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme à tension nulle
- Système de CO2 sans échec pour la protection du pH des cultures cellulaires
- Contrôle de l’O2 avec plages de régulation d’O2 :O2 0,2 à 20 % en vol ou O2 10 à 95 % en vol
- Portes sectionnelles en verre avec étagères spéciales pour diviser l’espace afin d’accueillir différentes expériences
- Adaptateur d’empilage pour une installation sécurisée et une optimisation de l’espace
- Inverseur de bouteille de gaz pour le raccordement de deux bouteilles de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
22 lb. | |
Acier inoxydable | |
Capteur IR | |
Naturel | |
Pas d’éclairage | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
De 6°C au-dessus de la température ambiante à 60°C | |
Écran tactile TFT | |
IR sensor | |
50/60 Hz |
10 kg | |
0 à 20% | |
Intérieur sans ventilateur | |
Aucun | |
Acier inoxydable | |
3 std./6 max. | |
90 à 95 % | |
Étuves à CO2 | |
Capteur IR | |
230 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Incubateurs à CO2 série CBF avec stérilisation à air chaud et régulation de l’humidité