Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
12451.95€ - 17200.58€
Spécification
Certifications/Conformité UL , cUL , CE
Sorties de données Option 4 à 20 mA
Capacité (métrique) 184 l
Matériau de la cuve En acier inox poli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Description Capacité (métrique) Alimentation électrique Technologie de capteur de CO2 Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Capacité (métrique) Alimentation électrique Technologie de capteur de CO2 Prix Quantité et disponibilité  
11822711
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
3429
Incubateur unique de 184 L 184 l 230 V, 50/60 Hz Capteur CT
12451.95€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11832711
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
3423
Incubateur unique de 184 L 184 l 230 V, 50/60 Hz Capteur IR
14667.98€
1 pièce
Expédition estimée: 12-11-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11842711
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
3425
Incubateur tri-gaz simple 184 L, 1-20 % 184 l 230 V, 50/60 Hz Capteur CT
16567.43€
1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2026
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11852711
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
3427
Incubateur tri-gaz simple 184 L, 1-20 % 184 l 230 V, 50/60 Hz Capteur IR
17200.58€
1 pièce
Expédition estimée: 12-11-2025
Description
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Operation
  • Rapid HEPA filtration producing Class 100 air quality in under five minutes
  • Intuitive Message Center user interface for quick and easy access to all functions
  • Set temperature, overtemperature, CO2 levels
  • Calibrate temperature, CO2, (optional) RH
  • Configure audible on/off, access code, HEPA filter change reminder, remote alarm contacts, tracking low temp and high and low CO2 alarms
  • CO2 and (optional) O2 and RH displays
  • Heater-on indicator
  • Remote alarm contacts
  • Class 100 timing reminder appears after door is closed for five minutes
  • Adjustable built-in timer notifies you when to replace the filter
  • Choice of TC or IR CO2 sensor
Construction
  • Triple-wall construction
  • Heated, dual-pane glass inner door reduces heat loss and condensation
  • Coved corners throughout for easy cleaning
  • Shelves, supports and HEPA filter easily remove without tools
Spécification
Spécification
UL , cUL , CE
184 l
0 à 20%
Acier inoxydable
Ambiante 5 ° à 55 ° C
eau Pan
Option 4 à 20 mA
En acier inox poli
LED
< 90 % à 37°C
Incubateur à CO2
50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20 x 21,3 x 26,8 in)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L