Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à filetage de précision universel magnétique
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
619.00€ - 911.00€
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11894990
|
Fisherbrand™
17 02 1318 |
Bleu, Blanc | PTFE, Silicone | 1,5 mm |
870.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11815000
|
Fisherbrand™
17 02 1417 |
Bleu transparent, Blanc | PTFE, Silicone | 1,3 mm |
799.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11825000
|
Fisherbrand™
17 02 1580 |
Rouge, Blanc | PTFE, Silicone | 1,3 mm |
619.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11835000
|
Fisherbrand™
17 02 1873 |
Argent, Blanc | Silicone | 1,3 mm | N/A | ||||||
Description
- Septa de 17 mm
Spécification
17 mm | |
1000 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à filetage de précision universel magnétique