Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à filetage de précision universel magnétique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Blanc
Rouge, Blanc
Matériau:
PTFE, Silicone
Silicone
Épaisseur (métrique):
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent, Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
| Matériau | Silicone |
| Septum | Septa |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |