Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchons à vis 13-425
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
32.90€ - 610.00€
Spécification
Description Septa
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Quantité 1000
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Matériau Couleur Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Couleur Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11834950
Afficher les documents
Fisherbrand™
12 02 0444
TEF Transparent 1 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11894950
Afficher les documents
Fisherbrand™
12 02 0608
PTFE, Silicone Bleu transparent, Blanc 1,3 mm
316.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11757597
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
12 02 1635
PTFE Gris, Rouge 1,3 mm
200.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11814950
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
12 02 0223
TEF Transparent 1,3 mm
127.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11824950
Afficher les documents
Fisherbrand™
12 02 0322
PTFE, Silicone Bleu, Blanc 1,5 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11894940
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
12 02 0143
PTFE, Silicone Blanc crème, Rouge 1,5 mm
414.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11804950
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
12 02 0168
PTFE vierge blanc 0,25 mm
32.90€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11844950
Afficher les documents
Fisherbrand™
12 02 0463
PTFE, Silicone Rouge, Blanc 1 mm
387.00€
1000 pièces
En stock
Description
  • Septa de 12 mm
Spécification
Spécification
Septa
12 mm
1000