Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchons à vis 13-425
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™ 12 02 1635
125.89 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Septa de 12 mm
Spécification
Septa | |
12 mm | |
1000 |
Gris, Rouge | |
PTFE | |
1,3 mm |