Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchons à vis 13-425
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Brand: Fisherbrand™ 12 02 0463
Description
- Septa de 12 mm
Specifications
Septa | |
12 mm | |
1000 |
Rouge, Blanc | |
PTFE, Silicone | |
1 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction