Learn More
asecos™ Boudin de protection
La protection rapide aux liquides s'écoulant
232.00€ - 584.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Matériau | Polyuréthane |
Type | Barrier Spillblocker |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17856486
|
asecos™
13096 |
400.00 mm |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17846376
|
asecos™
13093 |
2 m |
280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17806446
|
asecos™
11365 |
3 m |
584.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Adhèrent au sol et protègent l’environnement contre les fuites de liquides
- À base d’un mélange de plastique spécial
- Résistants à l’eau, aux hydrocarbures et à la plupart des produits chimiques
- Réutilisables, peuvent être lavés à l’eau savonneuse ou décontaminés
- Pour tous les supports lisses
Spécification
Jaune | |
Polyuréthane | |
Barrier Spillblocker |