Learn More
asecos™ Boudin de protection
La protection rapide aux liquides s'écoulant
Marque: asecos™ 11365
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adhèrent au sol et protègent l’environnement contre les fuites de liquides
- À base d’un mélange de plastique spécial
- Résistants à l’eau, aux hydrocarbures et à la plupart des produits chimiques
- Réutilisables, peuvent être lavés à l’eau savonneuse ou décontaminés
- Pour tous les supports lisses
Spécification
Jaune | |
Barrier Spillblocker | |
3 m | |
70.00 mm | |
100.00 mm | |
11.5 kg |
Polyuréthane | |
9.84 ft. | |
2.76 in. | |
3.94 in. | |
25.35 lb. |