Learn More
asecos™ Boudin de protection
La protection rapide aux liquides s'écoulant
Marque:  asecos™ 13093
Code produit. 17846376
  • 280.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Adhèrent au sol et protègent l’environnement contre les fuites de liquides
  • À base d’un mélange de plastique spécial
  • Résistants à l’eau, aux hydrocarbures et à la plupart des produits chimiques
  • Réutilisables, peuvent être lavés à l’eau savonneuse ou décontaminés
  • Pour tous les supports lisses
Spécification
Spécification
Jaune
Barrier Spillblocker
2 m
45.00 mm
50.00 mm
3.8 kg
Polyuréthane
6.56 ft.
1.77 in.
1.97 in.
8.38 lb.