Learn More
WTW™ Électrode pH SenTix™ 81
Utilisez ces électrodes pH pour des mesures portables et de routine en laboratoire. Les électrodes pH WTW™ SenTix™ 81 sont idéales pour les applications nécessitant des valeurs fiables dans des conditions défavorables.
Marque: WTW™ 103642
310.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23280" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.19260kg
Description
- Électrode de précision avec capteur de température et câble DIN
Spécification
Câble fixe | |
Axe en verre, membrane au platine | |
0°C à 100°C | |
pH-mètre Vario | |
SenTix™ 81 | |
Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/L, sans Ag+), les électrodes de pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déminéralisée | |
1 m |
Platine | |
0 à 14 | |
Électrode pH SenTix ™ | |
DIN, fiche d’électrode banane, câble de 1 m | |
NTC intégré 30 kilohms | |
0 à 100°C | |
120 mm |