Learn More
WTW™ Électrode pH SenTix™ 61
Électrodes standard avec électrodes de gel et de précision avec électrolyte liquide pour les mesures de pH dans les applications de laboratoire et sur le terrain.
Marque: WTW™ 103640
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.17100kg
Description
- SenTix™ : Électrodes standard avec électrodes de gel et de précision avec électrolyte gel liquide pour les mesures de pH dans les applications de laboratoire et sur le terrain
- Système de référence de gel ne nécessitant pas d’entretien pendant toute la durée de vie du produit
- Temps de réponse rapide par une bonne connexion au milieu pour les électrodes avec système de référence rempli de liquide
- Meilleurs résultats grâce à des verres à membrane de haute qualité
- Les électrodes de pH avec électrolyte de gel sont idéales pour les mesures portatives mais également pour les mesures de routine en laboratoire
Spécification
Câble fixe | |
Axe en verre, membrane au platine | |
0°C à 100°C | |
pH-mètre Vario | |
SenTix™ 61 | |
0 à 100°C | |
120 mm |
Platine | |
0 à 14 | |
Électrode pH SenTix ™ | |
Fiche d’électrode DIN, câble de 1 m | |
Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/L, sans Ag+), les électrodes de pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déminéralisée | |
1 m |