Learn More
WTW™ Électrode pH SenTix™ 62
Électrodes standard avec électrodes de gel et de précision avec électrolyte liquide pour les mesures de pH dans les applications de laboratoire et sur le terrain.
Marque: WTW™ 103641
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- SenTix™ : Électrodes standard avec électrodes de gel et de précision avec électrolyte gel liquide pour les mesures de pH dans les applications de laboratoire et sur le terrain
- Système de référence de gel ne nécessitant pas d’entretien pendant toute la durée de vie du produit
- Temps de réponse rapide par une bonne connexion au milieu pour les électrodes avec système de référence rempli de liquide
- Meilleurs résultats grâce à des verres à membrane de haute qualité
- Les électrodes de pH avec électrolyte de gel sont idéales pour les mesures portatives mais également pour les mesures de routine en laboratoire
- Les électrodes sont disponibles avec et sans capteur de température intégré
- Pour une utilisation avec le pH-mètre Vario
- Comprend une fiche d’électrode BNC, un câble de 1 m
Spécification
Câble fixe | |
Axe en verre, membrane au platine | |
0°C à 100°C | |
pH-mètre Vario | |
Sentix™ 62 | |
0°C à 100°C | |
120 mm |
Platinum | |
0 à 14 | |
Électrode pH SenTix ™ | |
BNC, fiche d’électrode, câble de 1 m | |
Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/L, sans Ag+), les électrodes de pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déionisée | |
1 m |